Learn More
1-beta-D-Arabinofuranosyluracil, MedChemExpress
Código de producto. 16489186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489186 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN6652
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil (Uracil 1-β-D-arabinofuranoside) isolated from the Caribbean sponge Tectitethya crypta, is a methoxyadenosine derivative. 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil has demonstrated a diverse bioactivity profile including anti-inflammatory activity, analgesic and vasodilation properties. 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil reduces a proliferation of mouse lymphoma cells.
1-beta-D-Arabinofuranosyluracil (Uracil 1-β-D-arabinofuranoside) isolated from the Caribbean sponge Tectitethya crypta, is a methoxyadenosine derivative. 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil has demonstrated a diverse bioactivity profile including anti-inflammatory activity, analgesic and vasodilation properties. 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil reduces a proliferation of mouse lymphoma cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil
CAS 3083-77-0
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H12N2O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Uracil 1-β-D-arabinofuranoside
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.50 mM)
SMILES O=C1NC(C=CN1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)=O
Peso molecular (g/mol) 244.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death