Learn More
1-Beta-D-Arabinofuranosil-5-metilcitosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-beta-D-Arabinofuranosyl-5-methylcytosine |
| CAS | 6829-31-8 |
| Fórmula molecular | C10H15N3O5 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-1-((2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-1-beta-D-arabinofuranosyl-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, NSC 529544, NSC 96372 |
| SMILES | CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)C(=O)N=C1N |
| Peso molecular (g/mol) | 257.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1012 |