Learn More
1-Bencilpirrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462338 1 g 1 g
15472338 5 g 5 g
15482338 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55936.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2051-97-0 | C11H11N | 157.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-97-0
Fórmula molecular C11H11N
Peso molecular (g/mol) 157.22
Número MDL MFCD00963301
Clave InChI FNEQHKCQXDKYEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylpyrrole, 1h-pyrrole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-1h-pyrrole, pyrrole, 1-benzyl, 1-benzylpyrrol, acmc-209fbl, 1-phenylmethyl pyrrole, 1-benzyl-1h-pyrrole #, pyrrole, 1-benzyl-8ci
PubChem CID 74922
SMILES C(N1C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzylpyrrole
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.020 g/mL
Punto de ebullición 90°C (0.9 mmHg)
Índice de refracción 1.5685
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Nombre IUPAC 1-bencil-1H-pirrol
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido