Learn More
1-Bencilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384256 10 g 10 g
11394256 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19339.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2905-56-8 | C12H18ClN | 211.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-56-8
Fórmula molecular C12H18ClN
Peso molecular (g/mol) 211.73
Número MDL MFCD00224901
Clave InChI MPPIBJJDFLONMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperidine, 1-phenylmethyl, benzylpiperidine, unii-7hze16210b, n-benzylpiperidine, benzyl-piperidine, n-benzyl piperidine, n-benzyl-piperidine, 1-benzyl-piperidine, acmc-20a2pl
PubChem CID 76190
SMILES [H+].[Cl-].C(N1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzylpiperidine
Densidad 0.95
Punto de ebullición 120°C to 123°C (9 mmHg)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 10 g
Beilstein 5639
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidina
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.28
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Benzylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Benzylpiperidine