Learn More
1-Bencilpiperidin-4-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10627580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10627580 10 g 10 g
10536914 1 g 1 g
10372095 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10627580 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01177EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 50541-93-0
Fórmula molecular C12H18N2
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD00006504
Clave InChI YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
PubChem CID 415852
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-4-amina
SMILES C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzylpiperidin-4-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza 97%