Learn More
1-Benciloxicarbonilpirrolidina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327599 1 g 1 g
15407745 250 mg 250 miligramos
11337599 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28117.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 276872-86-7 | C13H15NO3 | 233.267 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 276872-86-7
Fórmula molecular C13H15NO3
Peso molecular (g/mol) 233.267
Número MDL MFCD05861538
Clave InChI GDPSCBPOCONUDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-cbz-3-formyl-pyrrolidine, 1-cbz-3-pyrrolidinecarbaldehyde, 3-formyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-cbz-pyrrolidine-3-carboxaldehyde, 1-benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde, 3-formyl-pyrrolidine-1-carboxylicacidbenzylester, benzyl 3-formyl-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-formyl-, phenylmethyl ester, z-3-formylpyrrolidine, n-cbz-3-formyl pyrrolidine
PubChem CID 4620242
Nombre IUPAC 3-formilpirrolidina-1-carboxilato de bencilo
SMILES C1CN(CC1C=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.27
Porcentaje de pureza 97%