Learn More
1-(Benciloxicarbonil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432428 5 mL 5 ml
15442428 25 mL 25 ml
15452428 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56008.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31166-44-6 | C12H17N2O2 | 221.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31166-44-6
Fórmula molecular C12H17N2O2
Peso molecular (g/mol) 221.28
Número MDL MFCD00274317
Clave InChI CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
PubChem CID 643495
Nombre IUPAC bencil piperazina-1-carboxilato
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine
Densidad 1.142
Punto de ebullición 158°C to 161°C (1.4 mmHg)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 5 mL
Beilstein 179500
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 98%