Learn More
1-Benciloxicarbonil-4-piperidona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463247 25 g 25 g
11440777 1 g 1 g
11450777 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23181.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 19099-93-5 | C13H15NO3 | 233.267 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19099-93-5
Fórmula molecular C13H15NO3
Peso molecular (g/mol) 233.267
Número MDL MFCD00673144
Clave InChI VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cbz-4-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-cbz-piperidin-4-one, n-cbz-4-piperidone, benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidinone, 1-z-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, phenylmethyl ester, 1-carbobenzoxy-4-piperidone, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidone
PubChem CID 643496
Nombre IUPAC bencilo 4-oxopiperidina-1-carboxilato
SMILES C1CN(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidone
Punto de fusión 38°C to 41°C
Densidad 1.172
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.27
Porcentaje de pureza ≥98%