Learn More
Ácido (+/-)-1-benciloxicarbonil-4-Boc-piperazina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427655 250 mg 250 miligramos
11486080 1 g 1 g
11496080 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15427655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27047.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 126937-41-5 | C18H24N2O6 | 364.398 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126937-41-5
Fórmula molecular C18H24N2O6
Peso molecular (g/mol) 364.398
Número MDL MFCD01631192
Clave InChI MKXMXZZARNRMMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-boc-n-1-cbz-2-piperazine carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylicacid, 1-benzyloxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, 4-n-boc-1-n-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, n-1-boc-n-4-cbz-2-piperazinecarboxylic acid t-butyl ester, +/--1-benzyloxycarbonyl-4-boc-piperazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2756777
Nombre IUPAC ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-1-fenilmetoxicarbonilpiperazina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Benzyloxycarbonyl-4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 150°C to 152°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.4
Porcentaje de pureza 97%