Learn More
1-Benciloxicarbonil-3-piperidona, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471689 1 g 1 g
15481689 5 g 5 g
15491689 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64471.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61995-20-8 | C13H15NO3 | 233.27 g/mol
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone finds its application in the synthesis and pharmacological evaluation of some 6-substituted 7-methyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decanes as potential dopamine agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-benciloxicarbonil-3-piperidona se utiliza en la síntesis y evaluación farmacológica de algunos 6-substituidos 7-metil-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decanos como posibles agonistas de la dopamina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61995-20-8
Fórmula molecular C13H15NO3
Peso molecular (g/mol) 233.27
Número MDL MFCD03001723
Clave InChI ALXLNFWWLXCXSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-cbz-3-piperidone, 1-cbz-3-piperidinone, 1-cbz-3-piperidone, n-cbz-3-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem24305
PubChem CID 1514169
Nombre IUPAC 3-oxopiperidina-1-carboxilato de bencilo
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CCCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone
Cantidad 1 g
Beilstein 1464624
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.27
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido