Learn More
Éster de pinacol de ácido 1-benciloxicarbonil-1,2,3,6-tetrahidropiridina-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475715 1 g 1 g
15485715 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64891.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 286961-15-7 | Molecular Formula: C19H26BNO4 | Molecular Weight: 343.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 286961-15-7
Fórmula molecular C19H26BNO4
Peso molecular (g/mol) 343.23
Número MDL MFCD11521562
Clave InChI QDSFHRPYZPQWEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid benzyl ester, n-cbz-3,6-dihydro-2h-pyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, benzyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, n-cbz-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, benzyl 4-4,4,5,5-tetrameth
PubChem CID 11290836
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-yi)-3,6-dihidro-2H-piridina-1-carboxilato de bencilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CCN(CC2)C(=O)OCC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 88°C to 90°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 8571588
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido