Learn More
1-(benciloxi)propan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Benzyloxy)propan-2-one |
| CAS | 22539-93-1 |
| Fórmula molecular | C10H12O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)COCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilmetoxipropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0837 |