Learn More
[1-[(benciloxi)metil]ciclopropil]metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol |
| CAS | 177200-76-9 |
| Fórmula molecular | C12H16O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Cyclopropanemethanol, 1-[(phenylmethoxy)methyl]-, 1-[(Phenylmethoxy)methyl]cyclopropanemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O2/c13-9-12(6-7-12)10-14-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2 |
| SMILES | OCC1(COCc2ccccc2)CC1 |
| Nombre IUPAC | [1-(fenilmetoximetil)ciclopropil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.115 |