Learn More
[1-[(benciloxi)metil]ciclopropil]metanol, Mikromol™
Descripción
[1-[(Benciloxi)metil]ciclopropil]metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol |
| CAS | 177200-76-9 |
| Nombres de analitos o componentes | [1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12H16O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-[(Phenylmethoxy)methyl]cyclopropanemethanol |
| SMILES | OCC1(COCc2ccccc2)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 192.25 |
| Cantidad | 100 mg |