Learn More
1-((benciloxi)metil)ciclopropanocarbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-((Benzyloxy)methyl)cyclopropanecarbaldehyde |
| CAS | 288401-39-8 |
| Fórmula molecular | C12H14O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O2/c13-9-12(6-7-12)10-14-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,9H,6-8,10H2 |
| SMILES | O=CC1(COCc2ccccc2)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(fenilmetoximetil)ciclopropano-1-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 190.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0994 |