Learn More
Ácido 1-[(benciloxi)carbonil]piperidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10563002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10563002 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10011474 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563002 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC07501DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 10314-98-4
Fórmula molecular C14H17NO4
Peso molecular (g/mol) 263.293
Número MDL MFCD01568759
Clave InChI URTPNQRAHXRPMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyloxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, 1-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-isonipecotic acid, piperidine-1,4-dicarboxylic acid monobenzyl ester
PubChem CID 736489
Nombre IUPAC ácido 1-fenilmetoxicarbonilpiperidina-4-carboxílico
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.29
Porcentaje de pureza 97%