Learn More
Ácido 1-[(benciloxi)carbonil]-3-piperidinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10486272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10486272 1 g 1 g
10386514 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10486272 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24701DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 78190-11-1
Fórmula molecular C14H17NO4
Peso molecular (g/mol) 263.293
Número MDL MFCD02931282
Clave InChI FFLPIVZNYJKKDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyloxy carbonyl-3-piperidinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl piperidine-3-carboxylic acid, n-cbz-piperidine-3-carboxylic acid, 1-cbz-3-piperidinecarboxylic acid, 1-n-cbz-piperidine-3-carboxylic acid, n-cbz-3-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-dl-nipecotic acid, 1-benzyloxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, 1-n-cbz-piperidin-3-ylcarboxylic acid, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 1-phenylmethyl ester
PubChem CID 234339
Nombre IUPAC ácido 1-fenilmetoxicarbonilpiperidina-3-carboxílico
SMILES C1CC(CN(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.29
Porcentaje de pureza 97%