Learn More
Ácido 1-[(benciloxi)carbonilo]-2-indolinacarboxílico, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10408894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10408894 5 g 5 g
10170632 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10408894 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13401DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 117483-89-3
Fórmula molecular C17H15NO4
Peso molecular (g/mol) 297.31
Número MDL MFCD02682032
Clave InChI BSOYWTITVKXHLM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-benzyloxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl indoline-2-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, acmc-1brpx, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, 2s, 1-benzyloxycarbonyl-2-indoline carboxylic acid, 1-benzyl-oxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid
PubChem CID 2776400
Nombre IUPAC ácido 1-fenilmetoxicarbonilo-2,3-dihidroindol-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-2-indolinecarboxylic acid
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%+
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.31
Porcentaje de pureza 90%