Learn More
1-Benziloxi-4-yodobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332887 5 g 5 g
11342887 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16092.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19578-68-8 | C13H11IO | 310.134 g/mol
1-Benzyloxy-4-iodobenzene is used as an emulgator and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-benziloxi-4-yodobenceno se utiliza como emulgator y como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19578-68-8
Fórmula molecular C13H11IO
Peso molecular (g/mol) 310.134
Número MDL MFCD00079704
Clave InChI MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519671
Nombre IUPAC 1-yodo-4-fenilmetoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyloxy-4-iodobenzene
Punto de fusión 60°C to 64°C
Punto de ebullición 140°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 3051495
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 1-benzyloxy-4-iodobenzene, 4-benzyloxyiodobenzene, 4-iodobenzyloxybenzene, benzyl 4-iodophenyl ether, benzene, 1-iodo-4-phenylmethoxy, 1-benzyloxy-4-iodo-benzene, benzene,1-iodo-4-phenylmethoxy, acmc-20amon, 4-benzyloxy iodobenzene
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.14
Porcentaje de pureza ≥98%