Learn More
1-Benciloxi-4-bromobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441417 1 g 1 g
11451417 5 g 5 g
11461417 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24923.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6793-92-6 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6793-92-6
Fórmula molecular C13H11BrO
Peso molecular (g/mol) 263.134
Número MDL MFCD00028016
Clave InChI OUQSGILAXUXMGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxybromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromobenzene, 1-bromo-4-phenylmethoxy benzene, 1-bromo-4-benzyloxybenzene, 4-benzyloxy bromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-benzene, 1-bromo-4-phenylmethyl oxy benzene, 4-benzyloxy-bromobenzene, p-benzyloxy bromobenzene
PubChem CID 138835
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fenilmetoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Punto de fusión 61°C to 63°C
Punto de ebullición 166°C to 167°C (3 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1371040
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.14
Porcentaje de pureza 97%