Learn More
1-(Benciloxi)-4-bromo-2-metoxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Benzyloxy)-4-bromo-2-methoxybenzene |
| CAS | 63057-72-7 |
| Fórmula molecular | C14H13BrO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13BrO2/c1-16-14-9-12(15)7-8-13(14)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Br)ccc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-metoxi-1-fenilmetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 293.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.0099 |