Learn More
1-Benciloxi-3-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368406 1 g 1 g
11378406 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17442.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107623-21-2 | C13H11IO | 310.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107623-21-2
Fórmula molecular C13H11IO
Peso molecular (g/mol) 310.13
Número MDL MFCD01318100
Clave InChI QMKHOPJXDQAHBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyloxy-3-iodobenzene, 3-iodobenzyloxybenzene, 1-benzyloxy-3-iodo-benzene, benzene,1-iodo-3-phenylmethoxy, benzene, 1-iodo-3-phenylmethoxy, pubchem3066, 3-benzyloxyiodobenzene, acmc-1c7zz, 1-benzyl-oxy-3-iodobenzene
PubChem CID 4228019
Nombre IUPAC 1-yodo-3-fenilmetoxibenceno
SMILES IC1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyloxy-3-iodobenzene
Punto de fusión 50°C to 51°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3270112
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.14
Porcentaje de pureza 99%