Learn More
1-(Benciloxi)-3-[[bis(benciloxi)fosforil]oxi]propan-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Benzyloxy)-3-((bis(benzyloxy)phosphoryl)oxy)propan-2-ol |
| CAS | 796874-60-7 |
| Fórmula molecular | C24H27O6P |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27O6P/c25-24(19-27-16-21-10-4-1-5-11-21)20-30-31(26,28-17-22-12-6-2-7-13-22)29-18-23-14-8-3-9-15-23/h1-15,24-25H,16-20H2 |
| SMILES | OC(COCc1ccccc1)COP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Fosfato de dibencilo (2-hidroxi-3-fenilmetoxipropilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 442.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.1545 |