Learn More
1-benciloxi-2-propanol, TRC
Código de producto. 30346596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30346596 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30346596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB287755250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Benzyloxy-2-propanol
CAS 13807-91-5
Fórmula molecular C10 H14 O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-(Benzyloxy)-2-propanol, NSC 165612
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
SMILES OC(C)COCC=1C=CC=CC1
Nombre IUPAC 1-benciloxipropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 166.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0994
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.