Learn More
1-Benciloxi-2-metil-3-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15412298
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412298 1 g 1 g
15422298 5 g 5 g
15432298 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55899.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20876-37-3
Fórmula molecular C14H13NO3
Peso molecular (g/mol) 243.262
Número MDL MFCD00100652
Clave InChI PBSZHNXXFIYDBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-benzyloxy-6-nitrotoluene, 6-benzyloxy-2-nitrotoluene, benzene, 2-methyl-1-nitro-3-phenylmethoxy, acmc-1cjof, maybridge1_002032, ksc496g7p, benzyl 3-nitro-o-tolyl ether, 1-benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene #
PubChem CID 292648
Nombre IUPAC 2-metil-1-nitro-3-fenilmetoxibenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1OCC2=CC=CC=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene
Punto de fusión 60°C to 63°C
Color Marrón a Amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo