Learn More
1-(Benciloxi)-2-metoxi-4-(prop-1-en-1-il)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Benzyloxy)-2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene |
| CAS | 120-11-6 |
| Fórmula molecular | C17H18O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O2/c1-3-7-14-10-11-16(17(12-14)18-2)19-13-15-8-5-4-6-9-15/h3-12H,13H2,1-2H3/b7-3+ |
| SMILES | COc1cc(C=CC)ccc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-1-fenilmetoxi-4-[(E)-prop-1-enil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 254.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1307 |