Learn More
1-Bencilindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400099 1 g 1 g
15410099 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63414.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3377-71-7 | C15H13N | 207.276 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3377-71-7
Fórmula molecular C15H13N
Peso molecular (g/mol) 207.276
Número MDL MFCD00015884
Clave InChI NJZQOCCEDXRQJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-1h-indole, n-benzylindole, 1-benzyl-indole, 1h-indole, 1-phenylmethyl, n-benzyl indole, n-benzyl-indole, zlchem 819, phenylmethyl-1h-indole, cambridge id 5106611, 1h-indole, phenylmethyl
PubChem CID 96913
Nombre IUPAC 1-bencilindole
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzylindole
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Beilstein 148884
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Benzylindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Benzylindole