Learn More
1-bencilindol-5-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzylindole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 63263-88-7 |
| Fórmula molecular | C16 H13 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13NO/c18-12-14-6-7-16-15(10-14)8-9-17(16)11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10,12H,11H2 |
| SMILES | O=Cc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bencilindol-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 235.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0997 |