Learn More
Éster de pinacol del ácido 1-bencilindol-5-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzylindole-5-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1206163-56-5 |
| Fórmula molecular | C21H24BNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(Phenylmethyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24BNO2/c1-20(2)21(3,4)25-22(24-20)18-10-11-19-17(14-18)12-13-23(19)15-16-8-6-5-7-9-16/h5-14H,15H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3c(ccn3Cc4ccccc4)c2 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indol |
| Peso molecular (g/mol) | 333.23 |