Learn More
Éster de pinacol de ácido 1-bencilindol-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498407 1 g 1 g
15408417 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51945.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206163-56-5
Fórmula molecular C21H24BNO2
Peso molecular (g/mol) 333.24
Número MDL MFCD11894320
Clave InChI ZJVGZQOSLAZPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, amtb247, 1-benzylindole-5-boronic acid pinacol ester, 1-benzyl-1h-indol-5-yl boronic acid pinacol ester, 1-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole
PubChem CID 58374760
Nombre IUPAC 1-bencil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2N(CC3=CC=CC=C3)C=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzylindole-5-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.24
Porcentaje de pureza 95%