Learn More
Ácido 1-bencilindol-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10527990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10527990 5 g Frasco de vidrio 5 g
10008249 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10527990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428260050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
CAS 27018-76-4
Fórmula molecular C16H13NO2
Peso molecular (g/mol) 251.28
Número MDL MFCD00057094
Clave InChI LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
PubChem CID 33671
Nombre IUPAC ácido 1-bencilindol-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzylindole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación