Learn More
1-Bencilimidazol, 99%
Código de producto. 10697502 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697502 5 g Frasco de vidrio 5 g
10419070 25 g Frasco de vidrio 25 g
10549433 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10697502 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152250050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4238-71-5 | C10H10N2 | 158,20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4238-71-5
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00005296
Clave InChI KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
PubChem CID 77918
Nombre IUPAC 1-bencilimidazol
SMILES C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzylimidazole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 68.0°C to 71.0°C
Color Marrón
Punto de ebullición 310.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 48
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.