Learn More
1-Bencilimidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320234 25 g 25 g
11310234 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00802.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4238-71-5 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
1-Benzylimidazole acts as an inducer of various cytochrome P-450 isozymes and inhibitor of thromboxane A2 synthase. 1-Benzylimidazole has been used to prepare cyclodextrin-ionic liquid polymer (βCD-BIMOTs-TDI)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bencilimidazol actúa como inductor de varias isoenzimas del citocromo P-450 e inhibidor de la sintasa de tromboxano A2 . El 1-bencilimidazol se ha empleado en la preparación de polímero líquido iónico de ciclodextrina (βCD-BIMOTs-TDI)
Solubilidad
Soluble en metanol, acetona, DMSO, etanol, ácidos diluidos (libremente solubles), y tampones de pH>6 (libremente solubles). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el contenedor cerrado cuando no se utilice. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4238-71-5
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00005296
Clave InChI KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
PubChem CID 77918
Nombre IUPAC 1-bencilimidazol
SMILES C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzylimidazole
Punto de fusión 68°C to 73°C
Punto de ebullición 310°C
Cantidad 25 g
Beilstein 114571
Información de solubilidad Soluble in methanol,acetone,DMSO,ethanol,dilute acids (freely soluble),and buffers of pH>6.0 (freely soluble). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza ≥98%