Learn More
1-bencilidenoaminohidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzylideneaminohydantoin |
| CAS | 2827-57-8 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N3O2/c14-9-7-13(10(15)12-9)11-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2,(H,12,14,15)/b11-6+ |
| SMILES | O=C1CN(\N=C\c2ccccc2)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(E)-bencilidenamino]imidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 203.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0695 |