Learn More
Ácido 1-(bencilidenoamino)parabánico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Benzylideneamino)parabanic Acid |
| CAS | 42839-64-5 |
| Fórmula molecular | C10 H7 N3 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7N3O3/c14-8-9(15)13(10(16)12-8)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,14,16)/b11-6+ |
| SMILES | O=C1NC(=O)C(=O)N1\N=C\c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(E)-bencilidenamino]imidazolidina-2,4,5-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 217.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0487 |