Learn More
1-bencilglicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzylglycerol |
| CAS | 4799-67-1 |
| Fórmula molecular | C10H14O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2 |
| SMILES | OCC(O)COCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-fenilmetoxipropano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0943 |