Learn More
1-bencil-5-(diciclohexilcarbodiimido)glutarato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-5-(dicyclohexylcarbodiimido)glutarate |
| CAS | 887352-83-2 |
| Fórmula molecular | C25 H36 N2 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H36N2O4/c28-24(30-19-21-11-4-1-5-12-21)17-10-18-25(29)31-27(23-15-8-3-9-16-23)20-26-22-13-6-2-7-14-22/h1,4-5,11-12,20,22-23H,2-3,6-10,13-19H2/b26-20+ |
| SMILES | O=C(CCCC(=O)ON(\C=N\C1CCCCC1)C2CCCCC2)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-O-bencil 5-O-[ciclohexil-[(E)-ciclohexiliminometil]amino] pentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 428.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.2675 |