Learn More
1-bencil-5-(diciclohexilcarbodiimido)glutarato, TRC
Código de producto. 30346919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30346919 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30346919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2756401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-5-(dicyclohexylcarbodiimido)glutarate
CAS 887352-83-2
Fórmula molecular C25 H36 N2 O4
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36N2O4/c28-24(30-19-21-11-4-1-5-12-21)17-10-18-25(29)31-27(23-15-8-3-9-16-23)20-26-22-13-6-2-7-14-22/h1,4-5,11-12,20,22-23H,2-3,6-10,13-19H2/b26-20+
SMILES O=C(CCCC(=O)ON(\C=N\C1CCCCC1)C2CCCCC2)OCc3ccccc3
Nombre IUPAC 1-O-bencil 5-O-[ciclohexil-[(E)-ciclohexiliminometil]amino] pentanodioato
Peso molecular (g/mol) 428.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.2675