Learn More
1-bencil-5-bromoindol, TRC
Código de producto. 30329554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329554 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30329554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB300043500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-5-bromoindole
CAS 10075-51-1
Fórmula molecular C15 H12 Br N
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12BrN/c16-14-6-7-15-13(10-14)8-9-17(15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2
SMILES Brc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1
Nombre IUPAC 1-bencil-5-bromoindol
Peso molecular (g/mol) 286.166
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.015