Learn More
1-bencil-5-bromoindol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-5-bromoindole |
| CAS | 10075-51-1 |
| Fórmula molecular | C15 H12 Br N |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12BrN/c16-14-6-7-15-13(10-14)8-9-17(15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2 |
| SMILES | Brc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-5-bromoindol |
| Peso molecular (g/mol) | 286.166 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.015 |