Learn More
(1-Bencil-4-piperidil)metanol, Thermo Scientific™, Thermo Scientific™
Código de producto. 10561132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10561132 1 g 1 g
10061194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10561132 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09623DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 67686-01-5
Fórmula molecular C13H19NO
Peso molecular (g/mol) 205.301
Número MDL MFCD00831014
Clave InChI FLQPYEOKVZYXRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-4-piperidyl methanol, 1-benzylpiperidin-4-yl methanol, 1-benzyl-4-piperidinemethanol, 1-benzyl-4-piperidinyl methanol, 1-benzyl-4-hydroxymethylpiperidine, 4-piperidinemethanol, 1-phenylmethyl, 1-benzy-4-hydroxymethylpiperidine, 1-benzy-4-hydroxymethyl piperidine, pubchem8894, 1-benzyl-4-piperdinemethanol
PubChem CID 736802
Nombre IUPAC (1-bencilpiperidin-4-il)metanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Benzyl-4-piperidyl)methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.3
Porcentaje de pureza 97%