Learn More
1-Bencil-4-piperidona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429553 25 g 25 g
11439553 100 g 100 g
11449553 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429553 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12390.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189.258 g/mol
1-Benzyl-4-piperidone is a pharmaceutical intermediate, it is used in penfluridol synthesis of bulk drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-Bencil-4-piperidona es un intermediario farmacéutico, se utiliza en la síntesis de penfluridol de fármacos a granel.
Solubilidad
Soluble en agua (12 g/100ml a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3612-20-2
Fórmula molecular C12H15NO
Peso molecular (g/mol) 189.258
Número MDL MFCD00006192
Clave InChI SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
PubChem CID 19220
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-4-ona
SMILES C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-piperidone
Densidad 1.059
Punto de ebullición 248°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5399
Cantidad 25 g
Beilstein 128556
Información de solubilidad Soluble in water (12g/100ml at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza ≥98%