Learn More
1-Bencil-4-piperidona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Benzyl-4-piperidone is a pharmaceutical intermediate, it is used in penfluridol synthesis of bulk drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-Bencil-4-piperidona es un intermediario farmacéutico, se utiliza en la síntesis de penfluridol de fármacos a granel.
Solubilidad
Soluble en agua (12 g/100ml a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-4-piperidone |
| Densidad | 1.059 |
| Punto de ebullición | 248°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.5399 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 128556 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (12g/100ml at 20°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.26 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |