Learn More
1-bencil-4-piperidinol, TRC
Código de producto. 30347458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30347458 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30347458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28861525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-piperidinol
CAS 4727-72-4
Fórmula molecular C12H17NO
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinol, 4-Hydroxy-1-benzylpiperidine, 4-Hydroxy-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-4-hydroxypiperidine, NSC 72991, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidin-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2
SMILES OC1CCN(Cc2ccccc2)CC1
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 191.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.131
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.