Learn More
1-bencil-4-piperidinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-4-piperidinol |
| CAS | 4727-72-4 |
| Fórmula molecular | C12H17NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinol, 4-Hydroxy-1-benzylpiperidine, 4-Hydroxy-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-4-hydroxypiperidine, NSC 72991, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidin-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2 |
| SMILES | OC1CCN(Cc2ccccc2)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-bencilpiperidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 191.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.131 |