Learn More
1-bencil-4-piperidinol-3,3,5,5-d4, TRC
Código de producto. 30334644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334644 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30334644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28861810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-piperidinol-3,3,5,5-d4
CAS 88227-11-6
Fórmula molecular C12H13D4NO
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinol-d4, 4-Hydroxy-1-benzylpiperidine-d4, 4-Hydroxy-N-benzylpiperidine-d4, N-Benzyl-4-hydroxypiperidine-d4, NSC 72991-d4, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidin-3,3,5,5-d4-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2/i6D2,7D2
SMILES [2H]C1([2H])CN(Cc2ccccc2)CC([2H])([2H])C1O
Nombre IUPAC 1-bencil-3,3,5,5-tetradeuteriopiperidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 195.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1561