Learn More
1-bencil-4-piperidina-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-4-piperidine-carboxaldehyde |
| CAS | 22065-85-6 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Piperidinecarboxaldehyde, 1-(phenylmethyl)-, Isonipecotaldehyde, 1-benzyl- (8CI), 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-Benzyl-4-formylpiperidine, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 4-Formyl-1-(phenylmethyl)piperidine, 4-Formyl-1-benzylpiperidine, N-(Phenylmethyl)piperidine-4-carboxaldehyde, N-Benzyl-4-formylpiperidine, N-Benzyl-4-piperidinecarbaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO/c15-11-13-6-8-14(9-7-13)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11,13H,6-10H2 |
| SMILES | O=CC1CCN(Cc2ccccc2)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-bencilpiperidina-4-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 203.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.131 |