Learn More
1-Benzil-4-fenilamino-4-(hidroximetil)piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-4-phenylamino-4-(hydroxymethyl)piperidine |
| CAS | 61086-04-2 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Anilino-1-benzyl-4-piperidinemethanol, 4-(Phenylamino)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinemethanol; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O/c22-16-19(20-18-9-5-2-6-10-18)11-13-21(14-12-19)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,20,22H,11-16H2 |
| SMILES | OCC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)Nc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (4-anilino-1-benzilpiperidina-4-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 296.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.1889 |