Learn More
1-bencil-4-nitrosopiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-4-nitrosopiperazine |
| CAS | 40675-45-4 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N3 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Piperazine, 1-nitroso-4-(phenylmethyl)- (9CI, ACI), 1-Nitroso-4-(phenylmethyl)piperazine (ACI), Piperazine, 1-benzyl-4-nitoso- (5CI), 1-Benzyl-4-nitrosopiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N3O/c15-12-14-8-6-13(7-9-14)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2 |
| SMILES | O=NN1CCN(Cc2ccccc2)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-4-nitrosopiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 205.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.1215 |