Learn More
1-Bencil-4-(metilamino)piperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456530 5 g 5 g
11446530 1 g 1 g
11466530 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27606.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7006-50-0 | C13H20N2 | 204.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7006-50-0
Fórmula molecular C13H20N2
Peso molecular (g/mol) 204.32
Número MDL MFCD03931054
Clave InChI RGEQSTMITLEXKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-piperidin-4-yl-methyl-amine, 4-methylamino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-methylamino piperidine, 4-piperidinamine, n-methyl-1-phenylmethyl, 1-benzyl-n-methyl-piperidin-4-amine, pubchem7928, benzylmethylpiperidinamine, 1-benzyl-4-methylaminopiperidine, 4-methylamino-1-benzyl piperidine
PubChem CID 4136128
Nombre IUPAC 1-bencil-N-metilpiperidina-4-amina
SMILES CNC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-(methylamino)piperidine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.31
Porcentaje de pureza 98%